Przejdź do
43207
Sudan Orange G
analytical standard
Synonim(y):
2,4-Dihydroxyazobenzene, 4-(Phenylazo)resorcinol, SOG
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
749,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5N=NC6H3-1,3-(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.22
EC Number:
218-131-9
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
958430
749,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
143-146 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Oc1ccc(\N=N\c2ccccc2)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O2/c15-10-6-7-11(12(16)8-10)14-13-9-4-2-1-3-5-9/h1-8,15-16H/b14-13+
InChI key
BPTKLSBRRJFNHJ-BUHFOSPRSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
513833416168562
Sudan I analytical standard
Supelco
51383
Sudan I
Sudan III analytical standard
Supelco
68562
Sudan III
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥96.0% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sudan Orange G
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)