Przejdź do
17170
AEA Sporulation Broth (Base), zmodyfikowany
NutriSelect® Plus, according to APHA, powder, for Clostridium perfringens, pack of 500 g, suitable for microbiology
Synonim(y):
Clostridium sporulation broth
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
837,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171606
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Agency:
according to APHA
Form:
powder
Suitability:
Clostridium perfringens
Application(s):
food and beverages, microbiology
837,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
according to APHA
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
ammonium acetate, 1.5 g/L , biopeptone, 10 g/L , disodium phosphate, 4.36 g/L , magnesium sulfate.7H2O, 0.2 g/L , monopotassium phosphate, 0.25 g/L , yeast extract, 10 g/L
packaging
pack of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.8±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
Clostridium perfringens
Application
For early sporulation of Clostridium perfringens from foods.
Preparation Note
Zawiesić 26,31 g w 1 litrze wody destylowanej. Dozować pożywkę w ilości 15 ml do zakręcanych probówek i sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut. Schłodzić do temperatury 45-50°C i dodać 0,6 ml sterylizowanej 10% rafinozy i po 0,2 ml sterylnego 0,66 M węglanu sodu i 0,32% chlorku kobaltu kroplami do każdego 15 ml pożywki podstawowej w probówkach. Tuż przed użyciem pożywkę należy gotować na parze przez 10 minut, a po schłodzeniu do każdej probówki z pożywką dodać 0,2 ml sterylizowanego filtrem (świeżo przygotowanego) 1,5% askorbinianu sodu.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
171235072540834
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
bioburden testing
food and beverages
sample preparation, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary, microbiology
agency
according to APHA
agency
-
agency
-
agency
-
suitability
Clostridium perfringens
suitability
nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Lactococcus spp., nonselective for Streptococcus spp.
suitability
Leuconostoc spp., Pediococcus spp., selective for Lactobacillus spp., selective for Lactococcus spp.
suitability
Actinomycetes spp., Streptomyces spp.
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Clostridia are relatively large, gram-positive, rod-shaped bacteria that can undergo only anaerobic metabolism.
Clostridium perfringens can cause contamination in undercooked or improperly sterilized canned foods and water. Learn to detect, identify, and differentiate this pathogen.
Joyshree Ganguly et al.
Anaerobe, 63, 102208-102208 (2020-05-11)
Single-cell analysis of microbial population heterogeneity is a fast growing research area in microbiology due to its potential to identify and quantify the impact of subpopulations on microbial performance in, for example, industrial biotechnology, environmental biology, and pathogenesis. Although several
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
IDF00077-1G04061825186450
17170-500G04061838751140