Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 845,00 zł |
Informacje o tej pozycji
845,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
ammonium sulfate, 1 g/L , calcium chloride, 0.02 g/L , L-cysteine hydrochloride, 1 g/L , dextrose, 5 g/L , magnesium sulfate, 0.2 g/L , monopotassium phosphate, 15 g/L , sodium chloride, 5 g/L , starch, soluble, 1 g/L , tryptone (vegetable), 4 g/L , tryptose (vegetable), 10 g/L , vegetable infusion powder, 10 g/L , yeast extract, 5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.2±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary, microbiology
suitability
Actinomycetes spp., Streptomyces spp.
Application
Preparation Note
Other Notes
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| suitability Actinomycetes spp., Streptomyces spp. | suitability Actinomycetes spp., Streptomyces spp. | suitability selective by low pH for Bifidobacterium spp., selective by low pH for Lactobacillus spp. | suitability nonselective for bacteria (General Media) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable | technique(s) microbiological culture: suitable |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| composition ammonium sulfate, 1 g/L , L-cysteine hydrochloride, 1 g/L , magnesium sulfate, 0.2 g/L , sodium chloride, 5 g/L , tryptone (vegetable), 4 g/L , vegetable infusion powder, 10 g/L , calcium chloride, 0.02 g/L , monopotassium phosphate, 15 g/L , tryptose (vegetable), 10 g/L , dextrose, 5 g/L , yeast extract, 5 g/L , starch, soluble, 1 g/L | composition agar, 20 g/L , ammonium sulfate, 1 g/L , calcium chloride, 0.02 g/L , L-cysteine hydrochloride, 1 g/L , dextrose, 5 g/L , magnesium sulfate, 0.2 g/L , monopotassium phosphate, 15 g/L , sodium chloride, 5 g/L , starch, soluble, 1 g/L , tryptone (vegetable), 4 g/L , tryptose (vegetable), 10 g/L , vegetable infusions powder, 10 g/L , yeast extract, 5 g/L | composition ammonium citrate, 2 g/L , bromocresol green, 0.04 g/L , captan, 0.004 g/L , dextrose, 20 g/L , dipotassium phosphate, 2 g/L , magnesium sulfate, 0.10 g/L , manganese sulfate, 0.05 g/L , 2-phenylethyl alcohol, 3 g/L , proteose peptone (vegetable), 10 g/L , sodium acetate, 5 g/L , yeast extract, 5 g/L | composition peptone (vegetable), 5.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , vegetable extract, 1.5 g/L , yeast extract, 1.5 g/L |
| application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8149640050 | 04022536866307 |
| 339601-5G | 04061837633461 |
| 40834-500G-F | 04061831988642 |