Przejdź do
17123
Elliker Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Bulion Lactobacillus
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
887,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41171607
887,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Segment
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
ascorbic acid, 0.5 g/L , casein enzymic hydrolysate, 20 g/L , dextrose, 5 g/L , gelatine, 2.5 g/L , lactose, 5 g/L , saccharose, 5 g/L , sodiumacetate, 1.5 g/L , sodium chloride, 4 g/L , yeast extract, 5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
6.8±0.2 (25 °C)
application(s)
food and beverages, microbiology
suitability
nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Lactococcus spp., nonselective for Streptococcus spp.
Application
For culturing Streptococci and Lactobacilli of importance in the dairy industry.
Preparation Note
Zawiesić 48,5 g w 1 litrze wody destylowanej. Zagotować do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Dozować według potrzeb. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
701499320751208
AC Broth suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Millipore
93207
AC Broth
LB Broth NutriSelect® Plus, High salt, powder, nonselective for Escherichia coli, pack of 500 g or 2.5 kg, suitable for microbiology
Millipore
51208
LB Broth
suitability
nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for Lactococcus spp.
suitability
bacteria (general purpose media), nonselective for Escherichia coli, nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Clostridium spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
suitability
nonselective for Escherichia coli (Recombinant), nonselective for coliforms
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
composition
ascorbic acid, 0.5 g/L , dextrose, 5 g/L , lactose, 5 g/L , sodiumacetate, 1.5 g/L , yeast extract, 5 g/L , casein enzymic hydrolysate, 20 g/L , saccharose, 5 g/L , gelatine, 2.5 g/L , sodium chloride, 4 g/L
composition
meat extract, 1 g/L , peptone, 5 g/L , sodium chloride, 5 g/L , yeast extract, 2 g/L
composition
ascorbic acid, 0.2 g/L , beef extract, 3.0 g/L , dextrose, 5.0 g/L , malt extract, 3.0 g/L , proteose peptone, 20.0 g/L , yeast extract, 3.0 g/L
composition
casein enzymic hydrolysate, 10 g/L , High salt , sodium chloride, 10 g/L , yeast extract, 5 g/L
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
water monitoring, microbiology
application(s)
cleaning products
clinical testing
cosmetics
food and beverages
life science and biopharma
personal care
sterility testing, microbiology
application(s)
food and beverages
life science and biopharma, microbiology
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.
Cost-effective molecular biology method for lactobacilli detection is presented as an alternative to PCR-based methods.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
17123-500G04061838750808