Assuming that water is the solvent, 80 grams of phenol may be added to 920 grams of water to prepare 1 liter of an 8% phenol (w/w) solution.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 317,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 530,00 zł 397,50 zł |
Informacje o tej pozycji
317,00 zł
Nazwa produktu
Phenol, unstabilized, purified by redistillation, ≥99%
vapor density
3.24 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99%
form
crystalline (solid), crystals, liquid (after melt)
autoignition temp.
1319 °F
purified by
redistillation
expl. lim.
8.6 %
bp
181 °C, 182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
solubility
water: soluble 84 g/L at 20 °C
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... GABRA1(2554)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description unstabilized, purified by redistillation, ≥99% | description ACS reagent, ≥99.0% | description BioXtra, ≥99.5% (GC) | description natural, 97%, FG |
| assay ≥99% | assay ≥99.0% | assay ≥99.5% (GC) | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| solubility water: soluble 84 g/L at 20 °C | solubility water: soluble 84 g/L at 20 °C | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - |
| mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) | mp 40-42 °C (lit.) |
| bp 182 °C (lit.), 181 °C | bp 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) | bp 182 °C (lit.) |
| density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.071 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Narządy docelowe
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How to prepare 8% phenol (w/w)?