Przejdź do
15889
Gęstość Standardowa 1623 kg/m3
H&D Fitzgerald Ltd. Quality
Synonim(y):
Tetrachloroethylene, PCE, Perchloroethylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1310,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CCl2=CCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.83
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-825-9
Beilstein/REAXYS Number:
1361721
MDL number:
1310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
vapor density
5.83 (vs air)
vapor pressure
13 mmHg ( 20 °C), 19 mmHg ( 25 °C)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
manufacturer/tradename
H&D Fitzgerald Ltd.
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
density
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
format
mixture
SMILES string
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
InChI key
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ten gęstościomierz CRM jest używany do kalibracji wszystkich typów gęstościomierzy laboratoryjnych w zakresie temperatur testowych od 10 do 50°C.
Features and Benefits
  • Wyprodukowany i zweryfikowany w akredytowanym laboratorium ISO 17025, zgodnie z UKAS
  • Wiąże się z tym niepewność +/- 0,010 kg/m3
  • Dostarczany w szczelnie zamkniętej szklanej ampułce o pojemności 10 ml w celu zapewnienia bezpiecznej dostawy.
  • Wraz z certyfikatem analizy (CoA) zawierającym informacje o dacie ważności dla skutecznego audytu
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
02666270393371696
format
mixture
format
neat
format
-
format
-
mp
−22 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
bp
121 °C (lit.)
bp
121 °C (lit.)
bp
121 °C (lit.)
bp
121 °C (lit.)
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
HPLC grade
grade
anhydrous
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
industrial qc
personal care
petroleum
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
food and beverages
application(s)
-
manufacturer/tradename
H&D Fitzgerald Ltd.
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thermophysical Properties of 1-Butyl-1-methyl-pyrrolidinium Dicyanamide+ H2O Mixtures.
Cumicheo, M. C., et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 60.12, 3766-3775 (2015)
B Z Fathepure et al.
Applied and environmental microbiology, 54(12), 2976-2980 (1988-12-01)
Tetrachloroethylene (perchloroethylene, PCE) is a suspected carcinogen and a common groundwater contaminant. Although PCE is highly resistant to aerobic biodegradation, it is subject to reductive dechlorination reactions in a variety of anaerobic habitats. The data presented here clearly establish that
T M Vogel et al.
Applied and environmental microbiology, 49(5), 1080-1083 (1985-05-01)
Tetrachloroethylene (PCE) and trichloroethylene (TCE), common industrial solvents, are among the most frequent contaminants found in groundwater supplies. Due to the potential toxicity and carcinogenicity of chlorinated ethylenes, knowledge about their transformation potential is important in evaluating their environmental fate.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
15889-10ML-F04061838744197