For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
270393
Tetrachloroethylene
suitable for HPLC, ≥99.9%
Synonim(y):
PCE, Perchloroethylene
Wybierz wielkość
213,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
213,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
HPLC grade
gęstość pary
5.83 (vs air)
ciśnienie pary
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥99.9%
Formularz
liquid
oczyszczone przez
glass distillation
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.050% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
gęstość
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 290 nm Amax: 1.00
λ: 295 nm Amax: 0.30
λ: 300 nm Amax: ≤0.20
λ: 305 nm Amax: 0.10
λ: 350 nm Amax: 0.05
λ: 400 nm Amax: 0.03
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
Klucz InChI
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Dyspersyjna mikroekstrakcja ciecz-ciecz jako nowe podejście do wzbogacania w specyficznej dla związku analizie izotopów węgla chlorowanych fenoli...: W niniejszym badaniu wprowadzono nową technikę mikroekstrakcji obejmującą tetrachloroetylen, zwiększającą czułość i specyficzność analizy izotopów węgla w złożonych próbkach środowiskowych (Martin et al., 2024).
- Synteza estrów węglanowych z tetrachloroetylenu metodą fotochemiczną in situ...: Badania te przedstawiają nowatorską fotochemiczną metodę syntezy estrów węglanowych z tetrachloroetylenu, demonstrując jej potencjał w syntetycznej chemii organicznej i zastosowaniach przemysłowych (Higashimura et al., 2024).
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
No data available
Temperatura zapłonu (°C)
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?