Przejdź do
02666
Tetrachloroethylene
analytical standard
Synonim(y):
PCE, Perchloroethylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
287,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
316,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CCl2=CCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.83
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-825-9
Beilstein/REAXYS Number:
1361721
MDL number:
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
vapor density
5.83 (vs air)
vapor pressure
13 mmHg ( 20 °C), 19 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.9% (GC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.505 (lit.), n20/D 1.506
bp
121 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
density
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
InChI key
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2703933716961.00964
grade
analytical standard
grade
HPLC grade
grade
anhydrous
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9%
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
bp
121 °C (lit.)
bp
121 °C (lit.)
bp
121 °C (lit.)
bp
121 °C/1013 hPa
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
vapor density
5.83 (vs air)
vapor density
5.83 (vs air)
vapor density
5.83 (vs air)
vapor density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrachloroethylene
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)