Przejdź do
371696
Tetrachloroethylene
anhydrous, ≥99%
Synonim(y):
PCE, Perchloroethylene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
318,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
918,00 zł
2 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1490,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CCl2=CCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.83
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.04
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-825-9
Beilstein/REAXYS Number:
1361721
MDL number:
Assay:
≥99%
Grade:
anhydrous
Technique(s):
FTIR: suitable
Bp:
121 °C (lit.)
Vapor pressure:
13 mmHg ( 20 °C), 19 mmHg ( 25 °C)
318,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
5.83 (vs air)
vapor pressure
13 mmHg ( 20 °C), 19 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99%
form
liquid
technique(s)
FTIR: suitable
impurities
<0.002% water, <0.005% water (100 mL pkg)
evapn. residue
<0.0005%
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
solubility
water: soluble 0.15 g/L at 25 °C
density
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
InChI key
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.009642703931.00965
grade
anhydrous
grade
-
grade
HPLC grade
grade
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.9%
assay
≥99.9% (GC)
technique(s)
FTIR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
solubility
water: soluble 0.15 g/L at 25 °C
solubility
0.16 g/L
solubility
-
solubility
0.16 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrachloroethylene
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?