Przejdź do
14400
Biotin
≥99.0% (T)
Synonim(y):
D-Biotin, Bios II, Coenzyme R, Vitamin B7, Vitamin H
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
199,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
973,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.31
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058011
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-399-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
86838
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥99.0% (T)
form
powder
optical activity
[α]20/D +91±2°, c = 1% in 0.1 M NaOH
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.5% loss on drying
color
colorless to white
mp
229-234 °C, 231-233 °C (lit.)
solubility
alcohol: soluble 80mg/100 ml at 25 °C, water: soluble 22mg/100 ml at 25 °C, 0.1 M NaOH: 10 mg/mL at 25 °C, clear, colorless, H2O: very soluble, organic solvents: insoluble
cation traces
Ca: ≤50 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
detection
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
General description
Biotin is readily available in several foods, like whole grains, nuts, legumes, unpolished rice and egg yolk. The normal gut flora also produces this vitamin.
Application
Biotin has been used for testing the functionality of the Avidin-displaying phages.[1] The product has also been used for labeling the swine anti-rabbit IgG antibody and peroxidase.[2]
Biochem/physiol Actions
Biotin also referred to as vitamin H or vitamin B7 is a water-soluble B-vitamin that induces two to three fold increase in guanylate cyclase activity in rat liver, kidney, colon, cerebellum, and heart.[3] It also stimulates the sperm motility and prolongs the survival of cryopreserved human spermatozoa.[4]
Biotin acts as an important cofactor for carboxylase enzymes in various metabolic pathways. Biotin favors keratin synthesis and hence is used as a supplement for hair and nail growth. Deficiency of biotin shows several symptoms such as alopecia, conjunctivitis, seborrheic dermatitis, depression, lethargy, hypotonia and seizures.
Other Notes
Reviews[5]; Avidin-Biotin technology;
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
19606B4501PHR1233
Biotin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1233
Biotin
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
assay
≥99.0% (T)
assay
-
assay
≥99% (HPLC)
assay
-
application(s)
detection
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
form
-
solubility
alcohol: soluble 80mg/100 ml at 25 °C, 0.1 M NaOH: 10 mg/mL at 25 °C, clear, colorless, organic solvents: insoluble, water: soluble 22mg/100 ml at 25 °C, H2O: very soluble
solubility
-
solubility
ammonium hydroxide: 50 mg/mL (2 M)
solubility
-
mp
229-234 °C, 231-233 °C (lit.)
mp
231-233 °C (lit.)
mp
231-233 °C (lit.)
mp
231-233 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biotin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
14400-1G04061835515349
14400-500MG04061831222364
14400-100MG04061835517817
14400-5G04061838735287
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?