Przejdź do
B4501
Biotin
≥99% (HPLC), lyophilized powder
Synonim(y):
D-Biotin, Bios II, Coenzyme R, Vitamin B7, Vitamin H
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
179,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
511,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
881,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3510,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5960,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 130,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N2O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
244.31
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058011
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-399-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
86838
179,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
lyophilized powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
mp
231-233 °C (lit.)
solubility
ammonium hydroxide: 50 mg/mL (2 M)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C10H16N2O3S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-16-7)11-10(15)12-9/h6-7,9H,1-5H2,(H,13,14)(H2,11,12,15)/t6-,7-,9-/m0/s1
InChI key
YBJHBAHKTGYVGT-ZKWXMUAHSA-N
General description
Biotin is a water-soluble vitamin. Mammals depend on biotin via plant and microbial dietary sources.[1] Biotin consists of two rings that are attached to valeric acid moiety as a side chain. One of the rings is attached to ureido group and the other ring is the tetrahydrothiophene group.
Application
Biotin may be used to elute proteins from avidin/streptavidin resins. Biotin has been used:
  • for culturing of oligodendrocytes.[2]
  • as a vitamin supplement for the growth of Bacillus species.[3]
  • for blocking endogenous biotin during immunohistology procedures.[4][5]
Biochem/physiol Actions
Biotin is a small molecule and its presence with biologically active macromolecules does not affect the biological function of the macromolecule. The biotin-(strept)avidin system are is required for various applications. Biotin also works as a cofactor/coenzyme of carboxylating enzymes, such as pyruvate carboxylase, acetyl-CoA carboxylases 1 and 2, 3-methylcrotonyl-CoA carboxylase (MCC), and propionyl-CoA carboxylase (PCC).[1] It catalyzes the formation of oxaloacetate from pyruvate and CO2. Biotin conjugation with avidin or streptavidin helps in linking the target molecule (antibody, nucleotide, protein A, etc.) with the labeling system (enzyme, fluorescent, chemiluminescent probes). This complex is used for many detection systems, such as immunoassays, DNA hybridization assays, immunohistochemistry, and flow cytometry. This approach is also applied for to the purification and characterization of various molecules of interest. Biotin is involved in the epigenetic regulation of genes, cell signaling, and the structure of chromatin.[1]
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B463991827PHR1233
Biotin certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
91827
Biotin
Biotin Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1233
Biotin
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
assay
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
lyophilized powder
form
powder
form
-
form
-
solubility
ammonium hydroxide: 50 mg/mL (2 M)
solubility
H2O: 0.2 mg/mL (Solubility increases with addition of 1 N NaOH.)
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Biotin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, I bought Biotin with Cat. number B4501, I want to know how can I prepare biotin solution?
    1 answer
    1. Please view the 'Preparation Instructions' in the product Datasheet below:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/565/952/b4501dat.pdf