Merck
914479
Sigma-Aldrich
Biotin-O2Oc-O2Oc-OH
≥95%
Synonim(y):
10,19-Dioxo-23-(2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)-3,6,12,15-tetraoxa-9,18-diazatricosanoic acid, 17-Biotinamido- 10-oxo-3,6,12,15-tetraoxa-9-azaheptadecan-1-oic acid, Biotyna-AEEA-AEEA-OH, Biotyna-AEEAc-AEEAc-OH, Biotyna-Ado-Ado-OH, Dimer kwasu 8-biotynyloamido-3,6-dioksaoktanowego, Odczynnik do biotynylacji, Łącznik biotyny zakończony kwasem
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H38N4O9S
Masa cząsteczkowa:
534.62
Kod UNSPSC:
12352200
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Biotin-O2Oc-O2Oc-OH to wszechstronny łącznik biotynylowany, który może być włączony do narzędzi chemicznych poprzez swoją końcową grupę aminową. Znakowanie materiałów lub białek biotyną umożliwia wzbogacanie i wychwytywanie celów z systemów biologicznych.
Zautomatyzuj znakowanie biotyną dzięki platformie zautomatyzowanej syntezy Synple (SYNPLE-SC002).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)