Merck
913863
Sigma-Aldrich
Biotin-AEEA-tyramide
Synonim(y):
N-(2-(2-(2-(4-Hydroxyphenethylamino)-2-oxoethoxy)ethoxy)ethyl)-5-((3aS,4S,6aR)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamide, N-[2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]-2-(2-(2-biotinamidoethoxy)ethoxy)acetamid, Biotin-AEEA-phenol, Biotin-PEG-tyramide
Wybierz wielkość
50 MG
1800,00 zł
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
1800,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H36N4O6S
Masa cząsteczkowa:
508.63
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
Poziom jakości
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Biotin-AEEA-tyramide is a reagent for tyramide signal amplification used in many applications including immunohistochemistry, in situ hybridization, electron microscopy, ELISA, and others. It can be used together with both chromogenic and fluorescence visualization methods and can be added to any other standard IHC protocol, reducing the use of other reagents.
Automate your Biotin tagging with Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)