Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1770,00 zł
Quality Level
assay
≥95.0%
form
powder
reaction suitability
core: mercury, reagent type: catalyst
SMILES string
N[Hg]Cl
InChI
1S/ClH.Hg.H2N/h1H;;1H2/q;+2;-1/p-1
InChI key
WRWRKDRWMURIBI-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| reaction suitability core: mercury, reagent type: catalyst | reaction suitability core: mercury, reagent type: catalyst | reaction suitability core: mercury, reagent type: catalyst | reaction suitability - |
| assay ≥95.0% | assay ≥95.5% (complexometric) | assay 96.5-103.5% (titration) | assay ≥99.5% (complexometric), ≥99.5-100.5% dry basis (complexometric) |
| form powder | form solid | form - | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10124-48-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 10005-500G-R | 04061833544280 |