Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 552,00 zł |
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
552,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% (complexometric), ≥99.5-100.5% dry basis (complexometric)
form
solid
reduction residue
≤0.02%
loss
≤1% loss on drying, 24 h in vacuum
pH
3.2 (15 g/L in H2O)
bp
302 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
280.7 °C
density
5.44 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2000 kg/m3
cation traces
Fe: ≤0.002%, HgCl2:, passes test
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Hg+2].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/2ClH.Hg/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
LWJROJCJINYWOX-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Oznaczenie (kompleksometryczne; obliczone na wysuszonej substancji): 99,5 - 100,5 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wygląd roztworu: pozytywny wynik testu
Roztwór w eterze: pozytywny wynik testu
Kwasowość lub zasadowość: pozytywny wynik testu
Chlorek rtęci(I): pozytywny wynik testu
Fe (żelazo): ≤ 0.002 %
Pozostałość po redukcji: ≤ 0,02 %
Strata przy suszeniu (24 h w Vakuum): ≤ 1,0 %
Odpowiada Reag. Ph Eur,ACS
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek rtęci(II)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7487-94-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?