Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 503,00 zł 377,25 zł | |
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1280,00 zł |
Informacje o tej pozycji
377,25 zł
Cena katalogowa503,00 złZaoszczędź 25%Quality Level
form
liquid
contains
oleic acid as stabilizer
composition
Fe, 0.5-0.7% , solid material, 0.8-1.4%
concentration
in heptane
diameter
10-40 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
particle size
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
density
0.69 g/mL at 20 °C
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus) | particle size - | particle size - | particle size - |
| form liquid | form nanoparticles | form nanoparticles | form nanoparticles |
| composition Fe, 0.5-0.7% , solid material, 0.8-1.4% | composition - | composition - | composition - |
| density 0.69 g/mL at 20 °C | density - | density - | density - |
| contains oleic acid as stabilizer | contains - | contains - | contains - |
| diameter 10-40 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume) | diameter - | diameter - | diameter - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F
flash_point_c
-4 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 123943-10G | 04061833313008 |
| 123943-1G | 04061838722652 |
| 123943-5G | 04061838722669 |