913707
Conjugated Polymer Nanoparticles incorporating iron oxide
fluorescence λem 435 nm, 100 μg/mL in H2O
Synonim(y):
Conjugated polymer nanoparticles, Fluorescent magnetic nanoparticles, Fluorescent nanoparticles, Magneto-conjugated polymer nanoparticles
About This Item
Polecane produkty
Postać
nanoparticles
Poziom jakości
stężenie
100 μg/mL in H2O
fluorescencja
λem 435 nm
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Fluorescence Microscopy (high content screening, live cell tracking and 3-D cell imaging)
- Immunohistochemistry and Immunocytochemistry
- Flow Cytometry
- Rapid Diagnostic Tests (RDTs)
- Tissue Imaging
- 2-Photon Imaging
- NIR Imaging
Przechowywanie i stabilność
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Produkty
CPNs offer sensitivity and stability, aiding various assays; may enable rapid diagnostic tests for healthcare needs.