905038
Conjugated Polymer Nanoparticles incorporating iron oxide
fluorescence λem 510 nm, 100 μg/mL in H2O
Synonim(y):
Fluorescencyjne nanocząsteczki, Fluorescencyjne nanocząstki magnetyczne, Magneto-sprzężone nanocząstki polimerowe, Sprzężone nanocząstki polimerowe
Wybierz wielkość
2450,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2450,00 zł
Polecane produkty
Formularz
nanoparticles
stężenie
100 μg/mL in H2O
fluorescencja
λem 510 nm
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Mikroskopia fluorescencyjna (badania przesiewowe o wysokiej zawartości, śledzenie żywych komórek i obrazowanie komórek 3-D)
- Immunohistochemia i immunocytochemia
- Cytometria przepływowa
- Szybkie testy diagnostyczne (RDT)
- Obrazowanie tkanek
- Obrazowanie 2-fotonowe
- Obrazowanie NIR
Przechowywanie i stabilność
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Iron oxide incorporated CPNs offer high brightness for fluorescence and MRI applications, encapsulated in biocompatible surfactant.
CPNs offer sensitivity and stability, aiding various assays; may enable rapid diagnostic tests for healthcare needs.