Merck
51238
SAFC
Magnetic iron oxide nanoparticles solution
0.3-0.7% Fe basis, 2.5-3.5% solids basis
Synonim(y):
Iron oxide(II,III), magnetic nanoparticles solution, Magnetic iron oxide nanocrystals, Magnetite, Superparamagnetic iron oxide nanoparticles
Wybierz wielkość
1 ML
492,00 zł
5 ML
1698,00 zł
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 ML
492,00 zł
5 ML
1698,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Fe3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.53
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
492,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczePoproś o próbkę
Formularz
liquid
zawiera
oleic acid and 11-aminoundecanoic acid as stabilizer
skład
Fe, 0.3-0.7%
solids, 2.5-3.5%
stężenie
in H2O
średnica
10-50 nm (hydrodynamic diameter, 1% mean volume)
wielkość cząstki
6.5 nm±3.0 nm (Fe-Oxide-Nucleus)
gęstość
1.00 g/mL at 20 °C
ciąg SMILES
O=[Fe].O=[Fe]O[Fe]=O
InChI
1S/3Fe.4O
Klucz InChI
SZVJSHCCFOBDDC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Concentration 5mg/ml includes total weight nanocrystals plus ligands.
Komentarz do analizy
Z-Average: ~33 nm
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)