Przejdź do
05566
D-(+)-Glucuronic acid γ-lactone
analytical standard
Synonim(y):
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone, D-Glucurone, D-Glucurono-6,3-lactone, Glucuronolactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
276,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H8O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.12
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-053-3
Beilstein/REAXYS Number:
83595
MDL number:
276,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of anomers, GC)
optical activity
[α]/D +18.8±2°, c = 8% in H2O (after 1 hr)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
≤0.5% water
mp
172-175 °C (lit.)
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
O=C([C@@H]([C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)C1=O)O)[H]
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
InChI key
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
General description
D-Glucuronic acid γ-lactone is a normal human metabolite produced from glucose as starting material. It serves as a precursor for the synthesis of a number of deoxy sugars.
Application
D-Glucuronic acid γ-lactone has been used as an analytical standard for the analysis of D-glucuronic acid γ-lactone as a component of microbial extracellular polysaccharides in biofilms by high performance liquid chromatography (HPLC) with pulsed amperometric detection (PAD) as well as diode array detection (DAD). D-(+)-Glucuronic acid γ-lactone has been used as a reference standard for the determination of D-(+)-glucuronic acid γ-lactone in energy drinks by ultra-high performance liquid chromatography-triple quadrupole
tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
851450S03758.43794
grade
analytical standard
grade
-
grade
-
grade
-
application(s)
clinical testing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
assay
≥99.0% (sum of anomers, GC)
assay
≥99%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
impurities
≤0.5% water
impurities
-
impurities
≤10.0% water (Karl Fischer)
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucuronic acid γ-lactone
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)