851450
D-(+)-Glucuronic acid γ-lactone
≥99%
Synonim(y):
D-(+)-Glucurono-6,3-lactone, D-Glucurone, D-Glucurono-6,3-lactone, Glucuronolactone
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]24/D +18.8°, c = 8 in H2O
mp
172-175 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
O=C([C@@H]([C@@H](O1)[C@H](O)[C@H](O)C1=O)O)[H]
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
Klucz InChI
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- As starting ragent in the synthesis of 2,3,4,-tris(tert.-butyldimethysilyl) glucuronic acid trichloroethylester, required for the preparation of 1-O-acyl glucuronide of the anti-inflammatory drug ML-3000.
- Synthesis of optically active glucopyranoses.
- Synthesis of long-chain alkyl glucofuranosides.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2