Przejdź do
8.43794
D-(+)-glukono-delta-lakton
for synthesis
Synonim(y):
D-(+)-Glucono-delta-lactone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
211,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.14
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-016-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
211,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
pH
3.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
151-154 °C (decomposition)
bulk density
750 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1C(C(C(C(C1=O)O)O)O)CO
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2
InChI key
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)