Przejdź do
04930
N-Ethyl-m-toluidine
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
3-(Ethylamino)toluene, N-Ethyl-3-aminotoluene, N-Ethyl-3-methylaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
462,00 zł
346,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4NHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
135.21
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-019-4
Beilstein/REAXYS Number:
742170
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
221 °C (lit.)
346,50 zł
Cena katalogowa462,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
technique(s)
GC/GC: suitable
refractive index
n20/D 1.546
bp
221 °C (lit.)
density
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCNc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-3-10-9-6-4-5-8(2)7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
InChI key
GUYMMHOQXYZMJQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Direct 18F-Fluorosulfurylation of Phenols and Amines Using an FSO2+ Transfer Agent Generated In Situ: Reports the synthesis process involving N-ethyl-m-toluidine as a reagent in the preparation of the title compound for fluorosulfurylation applications (MP Kim, H Cho, S Kayal, MH Jeon, JK Seo, 2023).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.083141.1084104340
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.0% (dried material, NT)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
powder or crystals
refractive index
n20/D 1.546
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
bp
221 °C (lit.)
bp
204 °C/1013 hPa
bp
200  °C/1,013 hPa, 200 °C (lit.)
bp
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
192.2 °F - closed cup
flash_point_c
89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
277398-5G04061832419114
04930-500ML04061836824853