Przejdź do
04340
3-(N-Ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2, ≥98.0%
Synonim(y):
3-(N-Ethyl-m-toluidino)-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, N-Ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidine sodium salt, Sodium 3-(N-ethyl-3-methylanilino)-2-hydroxypropanesulfonate, Sodium N-ethyl-N-(2-hydroxy-3-sulfopropyl)-m-toluidine, TOOS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
453,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H18NNaO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.33
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5689521
453,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98.0% (dried material, NT), ≥98.0%
form
powder or crystals
quality
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
8-12% water
SMILES string
[Na+].CCN(CC(O)CS([O-])(=O)=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C12H19NO4S.Na/c1-3-13(8-12(14)9-18(15,16)17)11-6-4-5-10(2)7-11;/h4-7,12,14H,3,8-9H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
IRQRBVOQGUPTLG-UHFFFAOYSA-M
Other Notes
Water-soluble reagent for the enzymatic photometric determination of hydrogen peroxide
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E8506E8631198978
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
powder
impurities
8-12% water
impurities
-
impurities
-
impurities
-
assay
≥98.0% (dried material, NT)
assay
-
assay
-
assay
≥98%
quality
for enzymic, spectrophotometric determination of H2O2
quality
-
quality
for enzymic, spectrophotometric det. of H2O2
quality
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tamaoku, K., et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 30, 2492-2492 (1982)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T38091-5G04061831818147
04340-500MG04061838630551