Przejdź do
1.10841
p-Toluidine
GR for analysis
Synonim(y):
4-Aminotoluene, 4-Methylaniline, 4-Aminotoluene, 4-Methylaniline
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
107.15
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
203-403-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471281
Assay:
≥99.0% (GC)
Bp:
200  °C/1,013 hPa, 200 °C (lit.)
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.9 (vs air)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
solid
autoignition temp.
899 °F
potency
336 mg/kg LD50, oral (Rat), 890 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
6.6 %
dilution
(for analytical testing)
bp
200  °C/1,013 hPa, 200 °C (lit.)
mp
41-46 °C (lit.)
transition temp
flash point 87 °C
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Preparation of Porous Organic Cage and its use as Chiral Stationary Phase for Capillary Electrochromatography: Research on p-toluidine-derived chiral stationary phases for enhanced electrochromatographic separations, emphasizing its utility in chiral drug analysis and purification (Zheng et al., 2023).
  • Comprehensive N- and O-Glycoproteomic Analysis of Multiple Chinese Hamster Ovary Host Cell Lines: Application of p-toluidine in the detailed glycoproteomic analysis, demonstrating its role in enhancing detection and analysis techniques in cellular biology (Wang et al., 2022).
  • Degradation of Isoproturon in vitro by a Mix of Bacterial Strains Isolated from Arable Soil: Utilizing p-toluidine-related methodologies for environmental monitoring and degradation studies, showcasing its importance in agricultural chemistry (Duc, 2022).
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting range: 43 - 46
o-Toluidine (GC): ≤ 0.1 %
m-Toluidine (GC): ≤ 0.2 %
Performance test (for the determination of hydroxy methylfurfurale): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.083154611211672053
P-TOLUIDINE United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1672053
P-TOLUIDINE
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
solid
form
powder, crystals or chunks
form
-
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
autoignition temp.
899 °F
bp
200  °C/1,013 hPa, 200 °C (lit.)
bp
200  °C/1,013 hPa, 200 °C (lit.)
bp
200 °C (lit.)
bp
200 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-49-0
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
110841005004022536128078