Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 164,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 406,00 zł | |
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 422,00 zł |
Informacje o tej pozycji
164,00 zł
vapor pressure
0.3 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
>500 °C
pH
7 (20 °C in H2O)
bp
204 °C/1013 hPa
mp
-30 °C
transition temp
flash point 90 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1cc(ccc1)C
InChI
1S/C7H9N/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,8H2,1H3
InChI key
JJYPMNFTHPTTDI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0,988 - 0,989
Identity (IR): conforms
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| bp 204 °C/1013 hPa | bp 200 °C/1,013 hPa, 200 °C (lit.) | bp 200 °C/1,013 hPa, 200 °C (lit.) | bp 221 °C (lit.) |
| mp -30 °C | mp 41-46 °C (lit.) | mp 41-46 °C (lit.) | mp - |
| form liquid | form solid | form solid | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-Toluidyna
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
106-49-0
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8083141000 | 04022536399461 |
| 8083140100 | 04022536399447 |