Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 290,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 475,00 zł |
Informacje o tej pozycji
290,00 zł
Quality Segment
assay
90%
form
crystalline
impurities
≤0.002% heavy metals (as Pb)
loss
≤13% loss on ignition, 800 °C
solubility
water: soluble
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES string
O.[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3K.H3O4P.H2O/c;;;1-5(2,3)4;/h;;;(H3,1,2,3,4);1H2/q3*+1;;/p-3
InChI key
RMNIZOOYFMNEJJ-UHFFFAOYSA-K
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystalline | form solid | form solid | form solid |
| solubility water: soluble | solubility 1600 g/L | solubility 1600 g/L | solubility 1600 g/L |
| assay 90% | assay - | assay 99.99% | assay ≥99.0% (alkalimetric) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| impurities ≤0.002% heavy metals (as Pb) | impurities - | impurities - | impurities - |
| anion traces chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg | anion traces - | anion traces chloride (Cl-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤30 ppm | anion traces chloride (Cl-): ≤0.003%, sulfate (SO42-): ≤0.005% |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 253030-5G | 04061832727998 |
| 04249-500G | 04061838629272 |
| 04249-6X1KG | 04061838629289 |
| 04249-1KG | 04061838629265 |