Przejdź do
03660
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
≥99.0% (KT), puriss. p.a.
Synonim(y):
K2EDTA, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid dipotassium salt, Dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA dipotassium salt, Edathamil, Potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
325,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2400,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2(KOOCCH2)NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.45
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-895-0
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, puriss. p.a., ≥99.0% (KT)
grade
puriss. p.a.
Quality Segment
assay
≥99.0% (KT)
pH
4-5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
SMILES string
O.O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
General description
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate (K2EDTA), is a well known chelating agent with various uses in chemical synthesis, analytical chemistry, and biochemistry. In chemical synthesis, K2EDTA is often employed to remove metal impurities from solutions or as a complexation agent to control the reactivity of metal ions. It can be used to sequester or chelate metal ions such as calcium, magnesium, iron, and copper, which helps prevent undesired side reactions.
Application
Used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate (K2EDTA) can be used as:
  • A mobile phase modifier in the separation of UV filters using HPLC.
  • A chelating agent in the determination of traces of beryllium compound by colorimetric method.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03659036648.19040
pH
4-5 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pH
4.0-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
7.0-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
182 °C (dec.) (lit.)
mp
272 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
anion traces
-
grade
puriss. p.a.
grade
-
grade
-
grade
-
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤2000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
cation traces
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Onsite direct-read system for semi-quantitative detection of traces of beryllium on surfaces
Tekleab TM, et al.
Journal of Environmental Monitoring, 8(6), 625-629 (2006)
Mark A Yondola et al.
Journal of virology, 81(8), 4264-4271 (2007-02-09)
One of the most interesting functions attributed to the adenovirus early region 4 open reading frame 3 (E4 ORF3) protein is its reorganization of promyelocytic leukemia (PML) protein nuclear bodies. These normally punctate structures are reorganized by E4 ORF3 into
Determination of sixteen UV filters in suncare formulations by high-performance liquid chromatography.
Schakel DJ, et al.
Journal of Chromatography A, 1049(1-2), 127-130 (2004)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
D7000-5G04061835512447
1174001-200MG04061833842973
D7000-25G04061833588062
D7000-1G04061833588055
D040000004061833792711
03660-100G04061838619853
03660-1KG04061838619860