Przejdź do
03659
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Synonim(y):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid dipotassium salt, Dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA dipotassium salt, Edathamil, Potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
571,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2(KOOCCH2)NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.45
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
217-895-0
571,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (KT)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
4.0-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤1000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.15, λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES string
O.O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dehydrate can be used to study chelators, biochemicals and reagents. Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dehydrate has been used to study the three dimensional hierarchy structures from self-assembly of quantum dots. Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dehydrate acts as a catalyst by partially removing thiol stabilizers from the nanoparticle surface to induce the stabilization reaction of CdTe nanoparticles.
Used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ED2P036601.04819
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
-
reaction suitability
-
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
anion traces
-
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
272 °C
assay
≥99.0% (KT)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (KT)
assay
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
3 M KOH: 160 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhiyong Tang et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(21), 7036-7042 (2006-05-25)
CdTe nanoparticles stabilized by l-cysteine are chemically transformed into CdS nanoparticles of the same diameter via an intermediate CdTeS alloy without any auxiliary source of sulfur. The reaction is induced by ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dehydrate (EDTA), which was demonstrated
Wei-Guo Yao et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 11(2), 1297-1302 (2011-04-02)
We have reported first example of 3D hierarchy structure from self-assembly of water-soluble QDs followed by chemical reaction control. After addition of ethylenediaminetetraacetic acid, dipotassium salt dehydrate (EDTA) into L-cysteine-stabilized CdTe QD solution, the color of solution was observed to
Lisa K Philp et al.
PloS one, 10(2), e0117494-e0117494 (2015-02-07)
High saturated fat (HF-S) diets increase intramyocellular lipid, an effect ameliorated by omega-3 fatty acids in vitro and in vivo, though little is known about sex- and muscle fiber type-specific effects. We compared effects of standard chow, HF-S, and 7.5%
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
H5752-25G04061832867304
H5752-5G04061833799758
H-085-1ML04061833662106
03659-100G04061833380352
03659-500G04061833439760