Przejdź do
03664
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dihydrate
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Synonim(y):
EDTA tripotassium salt, Edathamil, Tripotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
922,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(KOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
442.54
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6762497
922,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (KT)
form
powder or crystals
reaction suitability
reagent type: chelator
impurities
insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
mp
182 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤2000 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 1.5, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.3K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;2*1H2/q;3*+1;;/p-3
InChI key
MAPFUJCWRWFQIY-UHFFFAOYSA-K
Application
Ethylenediaminetetraacetic acid tripotassium salt dehydrate can be used to study chelators, biochemicals and reagents. EDTA tripotassium salt has been used in a study to assess the safety of EDTA and HEDTA ingredients in cosmetic formulations.
Used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
036600365903695
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: chelator
reaction suitability
reagent type: chelator
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
-
impurities
insoluble matter, passes filter test
impurities
5-10% water
form
powder or crystals
form
-
form
powder
form
powder or crystals
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
target_organs
Respiratory Tract
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Final report on the safety assessment of EDTA, calcium disodium EDTA, diammonium EDTA, dipotassium EDTA, disodium EDTA, TEA-EDTA, tetrasodium EDTA, tripotassium EDTA, trisodium EDTA, HEDTA, and trisodium HEDTA
Lanigan, R.S. and Yamarik, T.A.
International Journal of Toxicology, 2, 95-142 (2002)
Justin P Dassie et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 22(11), 1910-1922 (2014-06-24)
Cell-targeted therapies (smart drugs), which selectively control cancer cell progression with limited toxicity to normal cells, have been developed to effectively treat some cancers. However, many cancers such as metastatic prostate cancer (PC) have yet to be treated with current
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
N7252-1G04061826692103
N-050-1ML04061834081678
1454008-50MG04061833846216
46476-250MG04061834260691
74640-1G04061832890807
BP25704061834337225
03664-100G04061833301371
03664-500G04061838619907