Przejdź do
8.19040
Dwuwodzian soli dipotasowej kwasu etylenodiaminotetraoctowego
for synthesis
Synonim(y):
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate, Ethylenedinitrilotetraacetic acid dipotassium salt, Titriplex® Potassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
147,00 zł
110,25 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
169,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H14K2N2O8 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
217-895-0
NACRES:
NA.22
110,25 zł
Cena katalogowa147,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
272 °C
bulk density
310 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].[K+].N(CCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Assay (complexometric; calculated on dried substance): 99.0 - 101.5 %
Identity (IR): passes test
Legal Information
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03659ED2P1.04819
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
272 °C
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
272 °C
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
4.0-5.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
4.0-5.0 (25 °C, 40.4 g/L)
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
bulk density
310 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
310 kg/m3
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Questions
  1. 8.19040 --> Sigma-Aldrich - Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate This product above can be used as a anticoagulant, right?
    1 answer
    1. Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is an anticoagulant, commonly used in preventing clotting of blood.