Nazwa produktu
Dwuwodzian soli dipotasowej kwasu etylenodwuaminotetraoctowego, for analysis
Quality Segment
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
technique(s)
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
272 °C
bulk density
310 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[K+].[K+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O.[H+].[H+]
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Tożsamość (IR): zgodna
Tożsamość (potas): zgodna
Wygląd roztworu (50 g/l; woda): Przejrzysty i bezbarwny
pH (50 g/l; woda): 4,0 - 5,0
W wodzie substancje nierozpuszczalne: ≤ 0,003 %
Chlorek (Cl): ≤ 0,004 %
Siarczan (SO₄): ≤ 0,01 %
Cyjanek (CN): ≤ 0.001 %
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,0005 %
Cu (miedź): ≤ 0,0001 %
Fe (żelazo): ≤ 0,001 %
Kwas nitrylotrioctowy: ≤ 0,05 %
Strata przy suszeniu (150 °C; 6 h): 8.5 - 9.5 %
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodzian soli dipotasowej kwasu etylenodwuaminotetraoctowego
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2