Przejdź do
ED2P
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dihydrate
≥98%
Synonim(y):
(Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid dipotassium salt, Dipotassium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, EDTA dipotassium salt, Edathamil, Potassium ethylenediaminetetraacetate dibasic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
359,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1440,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2150,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH2(KOOCCH2)NCH2CH2N(CH2COOK)CH2COOH · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.45
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352107
EC Number:
217-895-0
359,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
pH
4.0-5.0 (25 °C, 40.4 g/L)
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
solubility
3 M KOH: 160 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.O.O.[K+].[K+].[K+].[K+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2K.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
InChI key
JFROQFOCFOKDKU-UHFFFAOYSA-L
Application
Used to eliminate inhibition of enzyme catalyzed reactions due to traces of heavy metals
Ethylenediaminetetraacetic acid dipotassium salt dehydrate has been used as a component:
  • of EDTA–glycerol solution (EDTA-G) for decalcification
  • of buffer for monoamine and pterine analysis
  • of T-cell resuspension buffer
Biochem/physiol Actions
Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) is an anticoagulant, majorly used in preventing clotting of blood. EDTA may trigger aggregation of platelets resulting in pseudothrombocytopenia. EDTA-tetracycline therapy decreases coronary artery calcium levels in atherosclerosis. Calcium disodium EDTA administration is effective in slowing down the progression of chronic kidney disease. It also enhances the antimicrobial functionality of lysozyme and improves shelf life of cheese.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.19040E0270ED3SS
assay
≥98%
assay
-
assay
98% (titration)
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
3 M KOH: 160 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
3 M KOH: 160 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NaOH: soluble, clear, colorless to light yellow
pH
4.0-5.0 (25 °C, 40.4 g/L)
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
8-9 (20 °C, 50 g/L)
pH
-
mp
255-280 °C (dec.) (lit.)
mp
272 °C
mp
182 °C (dec.) (lit.)
mp
300 °C
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A novel decalcification method for adult rodent bone for histological analysis of peripheral-central nervous system connections
Begum F, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 187(1), 59-66 (2010)
Cytochrome c oxidase activity is a metabolic checkpoint that regulates cell fate decisions during T cell activation and differentiation
Tarasenko TN, et al.
Cell Metabolism, 25(6), 1254-1268 (2017)
Whole body insulin responsiveness is higher in beef steers selected for increased muscling
McGilchrist P, et al.
Animal : An International Journal of Animal Bioscience, 5(10), 1579-1586 (2011)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
ED2P-500G04061835544776
ED2P-100G04061835544752
ED2P-1KG04061835544769
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?