Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 222,00 zł | |
| 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 567,00 zł | |
| 2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
222,00 zł
Nazwa produktu
Ethylenediamine, puriss. p.a., absolute, ≥99.5% (GC)
vapor density
2.07 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
grade
absolute, puriss. p.a.
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
716 °F
expl. lim.
16 %
impurities
≤0.5% water
refractive index
n20/D 1.456, n20/D 1.4565 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble at
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
functional group
amine
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FNTA(2339)
General description
Application
- A reactant in the synthesis of water-swellable polyurethane urea gels by copolymerization.
- A solvent along with dodecanethiol in the preparation of CdS nanowires by solvothermal method.
- A chelating agent in the synthesis of β-Co(OH)2 nanocrystals.[1]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% | assay 75-80% | assay 98.6% (Gew) |
| solubility H2O: soluble at | solubility H2O: soluble at | solubility - | solubility H2O: soluble at |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| refractive index n20/D 1.456, n20/D 1.4565 (lit.) | refractive index n20/D 1.4565 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.4565 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| density 0.899 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.899 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.899 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-15-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 03550-2.5L | 04061838251688 |
| 03550-1L | 04061838251671 |
| 03550-250ML | 04061838251695 |