Przejdź do
15068
Ethylenediamine solution
75-80%, liquid, suitable for analytical testing
Synonim(y):
1,2-Diaminoethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
UNSPSC Code:
12352100
eCl@ss:
39030201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
4123523
MDL number:
Assay:
75-80%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ethylenediamine solution, technical, 75-80%
grade
technical
Quality Segment
assay
75-80%
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FNTA(2339)
General description
Ethylenediamine solution is a valuable reagent that can be used in a variety of organic synthesis reactions. It is a versatile solvent, a strong nucleophile, and a catalyst. It is also used as a chelating agent to bind metal ions in solution. This can be useful for a variety of applications, including metal recovery, wastewater treatment, and analytical chemistry.
Application
Ethylenediamine solution can be used as a building block for the synthesis of multi-amine dendritic poly(amidoamine) macromolecules. It is also used as a functionalization agent in cubic ZIF-8 metal-organic framework synthesis. Additionally, ethylenediamine is used for amide functionalization of MWNT/nylon 6, 6 composite nanofibers fabrication.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
391085E152103550
description
technical, 75-80%
description
purified by redistillation, ≥99.5%
description
BioXtra
description
puriss. p.a., absolute, ≥99.5% (GC)
assay
75-80%
assay
≥99.5%
assay
>99%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
technical
grade
-
grade
-
grade
puriss. p.a., absolute
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
dilution
-
dilution
-
dilution
-
Gene Information
human ... FNTA(2339)
Gene Information
human ... FNTA(2339)
Gene Information
human ... FNTA(2339)
Gene Information
human ... FNTA(2339)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
93.2 °F - closed cup
flash_point_c
34 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-15-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)