Przejdź do
E1649
Ethylenediamine
meets USP testing specifications
Synonim(y):
1,2-Diaminoethane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
438,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.10
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-468-6
Beilstein/REAXYS Number:
605263
MDL number:
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
assay
98.6% (Gew)
form
liquid
autoignition temp.
716 °F
expl. lim.
16 %
reaction suitability
reagent type: chelator
refractive index
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble at 
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FNTA(2339)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E2626639108503550
assay
98.6% (Gew)
assay
≥99%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
solubility
H2O: soluble at 
solubility
H2O: soluble at 
solubility
ethanol: soluble(lit.), water: miscible(lit.), water: very soluble(lit.)
solubility
H2O: soluble at 
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
8.5 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-15-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Ofra Benny et al.
Nature biotechnology, 26(7), 799-807 (2008-07-01)
Targeting angiogenesis, the formation of blood vessels, is an important modality for cancer therapy. TNP-470, a fumagillin analog, is among the most potent and broad-spectrum angiogenesis inhibitors. However, a major clinical limitation is its poor oral availability and short half-life
J Zuidema
Pharmaceutisch weekblad. Scientific edition, 7(4), 134-140 (1985-08-23)
Ethylenediamine is an excipient with many industrial and pharmaceutical uses. It is included in creams as a stabilizer and in aminophylline as the counter ion of theophylline. Ethylenediamine is one of the most frequent contact sensitizers, producing local and generalized
Maria V Babak et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(13), 4308-4318 (2013-01-24)
With the aim of systematically studying fundamental structure-activity relationships as a basis for the development of Ru(II) arene complexes (arene = p-cymene or biphenyl) bearing mono-, bi-, or tridentate am(m)ine ligands as anticancer agents, a series of ammine, ethylenediamine, and
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
E1649-250ML04061833602072
E1649-1L04061833602065