The volumetric method used for analysis was titration with HClO4.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 122,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 188,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 216,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 467,00 zł |
Informacje o tej pozycji
122,00 zł
Nazwa produktu
Ethylenediamine, ReagentPlus®, ≥99%
agency
suitable for EPA 300
Quality Segment
vapor density
2.07 (vs air)
vapor pressure
10 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
716 °F
expl. lim.
16 %
refractive index
n20/D 1.4565 (lit.)
bp
118 °C (lit.)
mp
8.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble at
density
0.899 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
NCCN
InChI
1S/C2H8N2/c3-1-2-4/h1-4H2
InChI key
PIICEJLVQHRZGT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FNTA(2339)
General description
Application
DAE can also be used in the following reduction reactions:
- DAE/Borane (1:1) complex is used as a highly selective reducing agent for the conversion of cinnamaldehyde to cinnamyl alcohol.
- DAE/Li complex is used as an efficient reagent for the reduction of alkenes, aromatic hydrocarbons, phenols, and alcohols.
- Synthesis of nucleus pulposus (NP)-like collagen-glycosaminoglycans (CG) core.[4]
- Surface modification of epoxy-activated cryogel.[5]
- Alteration of the surface of carbon nanoparticles (CNPs) to generate CNPs-ethylene.[6]
- Surface modification of triazolate-bridged metal-organic framework.[7]
- As a solvent in the synthesis of ZnS (zinc sulfide) and ZnSe (zinc selenium) precursors by solvothermal process.[8]
- As a reactant in the synthesis of Pd/C-ethylenediamine complex catalyst.
- As a chelating agent in the synthesis of β-Co(OH)2 nanocrystals.[9]
- Synthesis of ethylenediamine-templated iron arsenates and fluoroarsenates.[10]
- As a template agent and coordination agent in the synthesis of CdS (cadmium sulfide) nanocrystals.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99.5% | assay >99% | assay ≥99.5% (GC) |
| solubility H2O: soluble at | solubility ethanol: soluble(lit.), water: miscible(lit.), water: very soluble(lit.) | solubility H2O: soluble at | solubility H2O: soluble at |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 8.5 °C (lit.) | mp 8.5 °C (lit.) | mp 8.5 °C (lit.) | mp 8.5 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.4565 (lit.) | refractive index n20/D 1.4565 (lit.) | refractive index n20/D 1.4565 (lit.) | refractive index n20/D 1.456, n20/D 1.4565 (lit.) |
| bp 118 °C (lit.) | bp 118 °C (lit.) | bp 118 °C (lit.) | bp 118 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenediamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
107-15-3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Qual o método volumétrico realizado para a ánalise da reagente em questão??
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdfHelpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
The concentration of the solution
1 answer-
This product is a neat or pure liquid with a reported density of 0.899 g/mL and a molecular weight of 60.10 g/mol. Assuming a 99.9% purity, the concentration is approximately 14.94 M. The molarity may be determined using the molecular weight, density, and lot specific purity as demonstrated in the calculation below:
(Density x 1000 x w/w% / Molecular Weight)Helpful?
-