Przejdź do
1.00964
Tetrachloroetylen
EMPLURA®
Synonim(y):
Czterochlorek etylenu, perchloroetylen, PCE
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
248,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
517,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3010,00 zł
190 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2Cl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.83
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
204-825-9
NACRES:
NA.05
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
121 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
19 hPa ( 20 °C)
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
potency
2629 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.001% Free acid (as HCl), ≤0.005% Water
evapn. residue
≤0.001%
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-22 °C
solubility
0.16 g/L
density
1.62 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(=C(Cl)Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
InChI key
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® to nasza niedroga alternatywa dla produktów o wysokiej czystości. EMPLURA oferuje gamę rozpuszczalników do wielu podstawowych zastosowań w branżach nieregulowanych oraz do mniej wymagających zastosowań, przygotowawczych prac laboratoryjnych i czyszczenia. Rozpuszczalniki EMPLURA zapewniają odpowiednie specyfikacje z najważniejszymi parametrami.
Application
  • Certyfikowane próbki referencyjne roztworów tetrachlorometanu, tetrachloroetylenu i chlorofenolu...: Niniejsze opracowanie przedstawia certyfikowane próbki referencyjne dla roztworów tetrachlorometanu, tetrachloroetylenu i chlorofenolu, kluczowe dla standaryzacji pomiarów w chemii analitycznej (Piterskikh et al., 2000).
  • Ciągłe oznaczanie stężeń tetrachloroetylenu w fazie wysokiej pary z wykorzystaniem spektrometrii masowej on-line...: Badania te koncentrują się na ciągłym monitorowaniu wysokich stężeń tetrachloroetylenu w fazie gazowej przy użyciu spektrometrii mas on-line, poprawiając możliwości wykrywania w czasie rzeczywistym (Fine et al., 2008).
  • Analityczne rozwiązanie transportu i biodegradacji tetrachloroetylenu ..: W artykule przedstawiono analityczne rozwiązanie transportu i biodegradacji tetrachloroetylenu w porowatych mediach, niezbędne dla strategii rekultywacji środowiska (Sun et al., 2004).
  • Rozkład termiczny tetrachloroetylenu z nadmiarem wodoru: Badanie to analizuje rozkład termiczny tetrachloroetylenu w obecności nadmiaru wodoru, przyczyniając się do zrozumienia jego produktów rozpadu i potencjalnych zastosowań w inżynierii chemicznej (Won, 2009).
  • Praktyczna synteza tlenku tetrachloroetylenu..: W artykule omówiono praktyczną metodę syntezy tlenku tetrachloroetylenu, ważnego półproduktu w syntezie chemicznej i zastosowaniach przemysłowych (Campbell & Vogl, 1977).
Analysis Note
Czystość (GC): ≥ 99,0 %
Tożsamość (IR): zgodna
Wolny kwas (jako HCl): ≤ 0,001 %
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 1,621 - 1,623
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0,001 %
Woda: ≤ 0,005 %
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.0096515889PHR3499
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
0.16 g/L
solubility
0.16 g/L
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
19 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
13 mmHg ( 20 °C), 19 mmHg ( 25 °C)
vapor pressure
13 mmHg ( 20 °C), 19 mmHg ( 25 °C)
mp
-22 °C
mp
-22 °C
mp
−22 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrachloroetylen
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
100964919004022536012643
100964250004022536012599
100964100004022536012582
100964602504022536012629