Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 30 mL | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 85,30 zł | |
| 1 L | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 914,00 zł |
Informacje o tej pozycji
General description
- Colorimetric or IR fluorescence (800 nm) imaging
- Reusable up to 3 times
- No organic solvents or phosphoric acid
- Compatible with mass spectrometry
- Room temperature storage—it′s ready when you are
Application
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) protein staining: suitable | technique(s) protein staining: suitable | technique(s) protein staining: suitable | technique(s) protein staining: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| quality MQ100 | quality - | quality - | quality - |
Protokoły
Protokół przygotowania próbki do lizy komórek i wydajnej ekstrakcji białek z hodowanych tkanek i komórek do późniejszego Western blottingu.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
ReadyBlue™ Protein Gel Stain offers rapid Coomassie® staining for polyacrylamide gels with a simplified protocol.
Produkty
Identyfikacja przyczyn i środków zaradczych dla wyzwań związanych z przygotowaniem próbki SDS-PAGE i optymalizacja warunków elektroforezy.
Możliwe przyczyny i potencjalne środki zaradcze dla wyzwań napotykanych w technice immunoprecypitacji-Western blot, która składa się z lizy komórek, tworzenia kompleksu przeciwciało-antygen (immunologicznego), wytrącania kompleksów immunologicznych i analizy metodą Western blot.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Powiązane treści
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| RSB-30ML | 04061841447351 |
| RSB-1L | 04061841447344 |