Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 891,00 zł |
3.8 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105300
891,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Convenient, sensitive, and safe, EZBlue™ Coomassie Brilliant Blue G-250 colloidal protein stain improves protein electrophoresis results while significantly reducing staining time. Conveniently packaged, EZBlue requires no messy weigh-ups or additions of methanol or acid. As a colloidal stain, it reacts only with proteins, not the gel itself. Background staining is reduced, so protein bands can be visualized almost immediately. No destaining step is required, although a water wash may intensify bands and clarify the background. Most impressively, EZBlue is extremely sensitive, detecting as little as 5 ng of protein.
Application
EZBlue™ Gel Staining Reagent has been used as a staining reagent in sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).
Features and Benefits
- Premixed solution eliminates the time and effort required to prepare the stain
- Increased sensitivity ensures that low abundance proteins can be detected (as little as 5 ng)
- Rapid reaction significantly reduces the amount of time required to stain and rinse
- No solvent waste so you save time and money by eliminating hazardous material disposal
Other Notes
A ready-to-use Brilliant Blue G-250 based protein stain for "one step" ultrasensitive detection on polyacrylamide gels and PVDF membranes.
Legal Information
EZBlue is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?