Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki13 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1890,00 zł | |
| 200 μg | Przewidywany termin wysyłki13 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PAb1801, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
should not react with
mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Frozen Sections (5 µg/mL)
Gel Shift
Immunoblotting (2.5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg/sample)
Paraffin Sections (5 µg/mL, pepsin, trypsin, or heat pre-treatment required))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
Immunogen
Application
Przesunięcie żelu (patrz komentarze)
Immunoblotting (2,5 µg/ml)
Immunoprecypitacja (1 µg/próbkę)
Skrawki parafinowe (5 µg/ml, wymagana pepsyna, trypsyna lub wstępna obróbka cieplna)
Packaging
Physical form
Analysis Note
Komórki SK-OV-3 lub normalna skóra
Komórki A431 lub tkanka raka piersi
Other Notes
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| species reactivity human | species reactivity bovine, monkey, human | species reactivity human, mouse | species reactivity feline, human |
| Gene Information human ... TP53(7157) | Gene Information human ... TP53(7157) | Gene Information human ... TP53(7157) | Gene Information human ... TP53(7157) |
| clone PAb1801, monoclonal | clone DO-7, monoclonal | clone PAb1802, monoclonal | clone DO-1, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in ambient |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| OP09-100UG | 04055977225013 |
| OP09-200UG | 04055977225020 |