Przejdź do
OP140
Anty-p53 (Ab-12) (Pantropic) mysie mAb (DO-7)
liquid, clone DO-7, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2430,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
DO-7, monoclonal
Species reactivity:
bovine, monkey, human
Application:
Citations:
11
2430,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
DO-7, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
bovine, monkey, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Frozen Sections (1-2 µg/mL)
Immunoblotting (1-2 µg/mL)
Immunofluorescence (0.5 µg/mL)
Immunoprecipitation (2 µg/mg lysate)
Paraffin Sections (1-2 µg/mL))
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
To mysie mAb anty-p53 (Ab-12) (Pantropic) (DO-7) zostało zatwierdzone do stosowania w mrożonych skrawkach, immunoblotingu, IF, IP, skrawkach parafinowych do wykrywania p53 (Ab-12) (Pantropic).
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne generowane przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem. Rozpoznaje ~53 kDa dzikiego typu i zmutowanych form p53.
Rozpoznaje ~53 kDa białka p53 typu dzikiego i zmutowanego w komórkach SKBR-3 i MDA-231 oraz w tkance raka okrężnicy.
Immunogen
Epitop: w obrębie aminokwasów 37-45 p53
rekombinowany ludzki p53 wyrażany w E. coli
Application
Skrawki mrożone (1-2 g/ml)
Immunoblotting (1-2 g/ml)
Immunofluorescencja (0,5 g/ml)
Immunoprecypitacja (2 g/mg lizatu)
Skrawki parafinowe (1-2 g/ml)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Komórki SKBR-3 lub MDA-231 lub tkanka raka jelita grubego
Other Notes
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Wykazuje barwienie jądrowe w komórkach nowotworowych. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
OP09OP03LMABE327
clone
DO-7, monoclonal
clone
PAb1801, monoclonal
clone
PAb421, monoclonal
clone
DO-1, monoclonal
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
species reactivity
bovine, monkey, human
species reactivity
human
species reactivity
human, monkey, mouse, rabbit, rat
species reactivity
human
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
OP140-100UG07790788053871