OP43L
Anty-p53 (Ab-6) (Pantropic) mysie mAb (DO-1)
lyophilized, clone DO-1, Calbiochem®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
DO-1, monoclonal
Formularz
lyophilized
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
feline, human
spodziewany brak reakcji z
mouse, rat
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TP53(7157)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Żel Shift (patrz komentarze)
Immunoblotting (0,1 µg/ml; patrz odniesienia do aplikacji)
Immunocytochemia (1-2,5 µg/ml; patrz odniesienia do aplikacji)
Immunoprecypitacja (1 µg/ml lub użyć nr kat. OP43A; patrz odniesienia do aplikacji)
Skrawki parafinowe (1 µg/ml, pepsyna, wymagana obróbka cieplna lub w szybkowarze; patrz odniesienia do aplikacji)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Komentarz do analizy
Komórki SK-OV-3 lub normalna tkanka skóry
Komórki A431 lub tkanka raka piersi
Inne uwagi
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Legros, Y., et al. 1994. Oncogene9, 2071.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Vojtesek, B., et al. 1992. J. Immunol. Meth.151, 237.
Kastan, M.B., et al. 1991 Cancer Res.51, 6304.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1