Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Przewidywany termin wysyłki22 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
327, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
mouse, human, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Immunoblotting (2.5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg antibody)
Frozen Sections (not recommended)
Immunofluorescence (not recommended)
Paraffin Sections (not recommended))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
Immunogen
Application
Immunoprecypitacja (1 µg przeciwciała lub użycie nr kat. OP07A; patrz odniesienia do aplikacji)
Mrożone skrawki (niezalecane)
Immunofluorescencja (niezalecane)
Skrawki parafinowe (niezalecane)
Packaging
Physical form
Analysis Note
Komórki NIH/3T3
Other Notes
Cartwright, C.A., et al. 1985. Mol. Cell. Biol.5, 2647.
Courtneidge, S.A. 1985. EMBO J.4, 1471.
Whitman, M., et al. 1985. Nature315, 239
Bolen, J.B., et al. 1984. Cell38, 767.
Hunter, T. and Sefton, B. 1980. Proc. Natl. Acad. Sci.77, 1311.
Collett, M.S. et al. 1979. Proc. Natl. Acad. Sci.76, 3159.
Collett, M.S. i Erikson, R.L. 1978. Proc. Natl. Acad. Sci.75, 2021.
Collett, M.S., et al. 1978. Cell15, 1363.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... SRC(6714) | Gene Information human ... HRAS(3265) | Gene Information human ... MYC(4609) | Gene Information human ... MDM2(4193) |
| species reactivity mouse, human, rat | species reactivity rat, human, mouse | species reactivity rat (weakly), human, mouse (weakly) | species reactivity mouse, human |
| clone 327, monoclonal | clone F235-1.7.1, monoclonal | clone 9E10, monoclonal | clone 4B11, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| OP07-100UG | 04055977225006 |