Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4B11, monoclonal
form
liquid
does not contain
preservative
species reactivity
mouse, human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(Immunoblotting (2 µg/mL, chemiluminescence)
Immunofluorescence (1 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg/reaction)
Paraffin Sections (2.5 µg/mL, heat pre-treatment required))
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MDM2(4193)
mouse ... Mdm2(17246)
General description
Immunogen
Application
Immunoblotting (2 g/ml, chemiluminescencja)
Immunofluorescencja (1 g/ml)
Immunoprecypitacja (1 g/reakcja)
Skrawki parafinowe (2,5 g/ml, wymagana wstępna obróbka cieplna)
Packaging
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Komórki A549
Other Notes
Barak, Y., et al. 1993. EMBO. J.12, 461.
Ladanyi, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 16.
Leach, F. S., et al. 1993. Cancer Res.53, 2231.
Oliner, J. D., et al. 1993. Nature362, 857.
Momand, J., et al. 1992. Cell69, 1237.
Oliner, J. D., et al. 1992. Nature358, 80.
Fakharzadeh, S. S., et al. 1991. EMBO. J.10, 1565.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... MDM2(4193) | Gene Information human ... MDM2(4193) | Gene Information human ... MDM2(4193) | Gene Information human ... MDM2(4193) |
| species reactivity mouse, human | species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity human |
| clone 4B11, monoclonal | clone IF2, monoclonal | clone 4B2C1.11, monoclonal | clone 4B2C1.11, monoclonal |
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| OP143-100UG | 04055977224887 |