Merck
OP23
Mysz anty-C-H-Ras (Ab-1) mAb (F235-1.7.1)
liquid, clone F235-1.7.1, Calbiochem®
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
F235-1.7.1, monoclonal
Species reactivity:
rat, human, mouse
Application:
Citations:
21
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
F235-1.7.1, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rat, human, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Frozen Sections (5 µg/mL)
Immunoblotting (10 µg/mL)
Immunofluorescence (2.5 µg/mL)
Immunoprecipitation (5 µg/mL)
Paraffin Sections (5 µg/mL, saponin and pepsin pre-treatment required))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HRAS(3265)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy BALB/c określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka P3X63 Ag8.653. Rozpoznaje białko ~21 kDa c-H-Ras.
Rozpoznaje białko ~21 kDa c-H-Ras w normalnej tkance skóry i komórkach Rat1. Nie reaguje z c-K-Ras lub c-N-Ras p21. Może być widoczny dublet spowodowany farnezylacją.
To mysie mAb anty-c-H-Ras (Ab-1) (F235-1.7.1) zostało zatwierdzone do stosowania w skrawkach mrożonych, immunoblotingu, IF, IP, skrawkach parafinowych do wykrywania c-H-Ras (Ab-1).
Immunogen
Epitop: w obrębie aminokwasów 54-188
rekombinowany p21 Ras
Application
Zamrożone skrawki (5 µg/ml)
Immunoblotting (10 µg/ml)
Immunofluorescencja (2,5 µg/ml)
Immunoprecypitacja (5 µg/ml)
Skrawki parafinowe (5 µg/ml, wymagana obróbka wstępna saponiną i pepsyną)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 50 mM buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny, pH 7,4.
Analysis Note
Kontrola pozytywna
Normalna tkanka skóry lub komórki ras 1
Other Notes
Do immunoprecypitacji użyć 5 µg kat. OP23 na próbkę z 45 µl białka G plus agaroza. Poziom ekspresji p21Ras jest zmienny w różnych tkankach. Z tego powodu zalecamy etap koncentracji przed analizą immunoblottingu w celu uzyskania optymalnych wyników. W wyniku farnezylacji może być widoczny dublet. Rozpoznaje c-H-Ras i, słabo, v-H-Ras; nie rozpoznaje ani c-K-Ras ani c-N-Ras p21s w testowanych warunkach. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Rodenhuis, S. et al. 1992. Cancer Res. (Suppl) 52, 2665s.
Sidransky, D., et al. 1992. Science256, 102.
Bos, J.L. 1989. Cancer Res.49, 4682.
Furth, M. E., et al. 1987. Oncogene1, 47.
Kraus, M.H., et al. 1984. Proc. Natl. Acad. Sci. USA81, 5384.
Shimizu, K., et al. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA80, 2112.
Taparowsky, E., et al. 1983. Cell34, 581.
Ellis, R.W., et al. 1981. Nature292, 506.
Shih, T.Y., et al. 1980. Nature287, 686.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Elisa de Stanchina et al.
Molecular cell, 13(4), 523-535 (2004-03-03)
The p53 tumor suppressor promotes cell cycle arrest or apoptosis in response to stress. Previous work suggests that the promyelocytic leukemia gene (PML) can act upstream of p53 to enhance transcription of p53 targets by recruiting p53 to nuclear bodies
Soon Young Shin et al.
Carcinogenesis, 33(12), 2467-2476 (2012-10-03)
Interleukin-11 (IL-11), which belongs to a class of IL6-type cytokines, plays an important role in inflammation, motility and invasion in cancer. The ras mutation is frequently found in human cancer, but little is known regarding the transcriptional activation of the
Abdul Shukkur Ebrahim et al.
International journal of molecular sciences, 22(15) (2021-08-08)
Cell-cell communication proteins Eph and ephrin constitute the largest family of receptor tyrosine kinases (RTKs). They are distinguished by the fact that both receptors and ligands are membrane-bound, and both can drive intracellular signaling in their respective cells. Ever since
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
OP23-100UG04055977208962
OP23-100UNUG04055977208979
OP23-200UG04055977208986