Przejdź do
OP03
Anty-p53 (Ab-1) (Pantropic) mysie mAb (PAb421)
liquid, clone PAb421, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
764,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki29 kwietnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2120,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
PAb421, monoclonal
Species reactivity:
rabbit, monkey, human, mouse, rat
Application:
Citations:
56
764,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 kwietnia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PAb421, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
rabbit, monkey, human, mouse, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Frozen Sections (10 µg/mL,
Gel Shift
Immunoblotting (10 µg/mL,
Immunofluorescence (1-20 µg/mL,
Flow Cytometry (1-20 µg/mL)
Immunoprecipitation (1g per sample, )
isotype
IgG2a
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne wytwarzane przez immunizację myszy określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka NS1 (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje zmutowane i dzikie białka p53 o masie ~53 kDa.
Rozpoznaje ~53 kDa ssaczego białka p53 typu dzikiego i zmutowanego. Nie rozpoznaje fosforylowanego lub acetylowanego białka p53.
To mysie mAb anty-p53 (Ab-1) (Pantropic) (PAb421) zostało zatwierdzone do stosowania w zamrożonych skrawkach, przesunięciu żelu, immunoblottingu, IF, FC, IP do wykrywania p53 (Ab-1) (Pantropic).
Immunogen
Epitop: w obrębie aminokwasów 376-378 ludzkiego p53
Mysz
częściowo oczyszczone mysie p53
Application
Zamrożone skrawki (10 µg/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Żel Shift (patrz komentarze)
Immunoblotting (10 µg/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Immunofluorescencja (1-20 µg/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Cytometria przepływowa (1-20 µg/ml)
Immunoprecypitacja (1 μg na próbkę, patrz odniesienia do aplikacji)
Packaging
Należy zapoznać się z etykietą fiolki, aby uzyskać informacje o stężeniu specyficznym dla partii.
Physical form
W 50 mM buforze fosforanu sodu, 0,2% żelatyny, pH 7,5.
Analysis Note
Kontrola negatywna
Komórki SK-OV-3 lub normalna skóra
Kontrola pozytywna
Rak piersi, komórki A431 lub standard p53 (nr kat. 506147)
Other Notes
El-Deiry, W.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 1169.
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Legros, Y., et al. 1994. Oncogene9, 2071.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51 6304.
Crawford, L. and Harlow, E. 1982. J. Virol.41, 709.
Harlow, E., et al. 1981. J. Virol.39 861.
Pierwotnie nazywany klonem L21. Nie rozpoznaje fosforylowanego p53. Do testu przesunięcia żelowego należy użyć nr kat. OP03L i ponownie zawiesić w 100 µl buforu. Dziki typ p53 ma krótki okres półtrwania i jest obecny w niewielkich ilościach w komórkach. W przypadku immunoprecypitacji, zwiększenie ilości próbki do immunoprecypitacji i naniesienia na żel może pomóc w wizualizacji p53 typu dzikiego, a krótkie czasy inkubacji z 35S-Met(≤1 h) pomogą zmniejszyć tło. W przypadku immunoblottingu p53 typu dzikiego należy zmaksymalizować czułość poprzez zatężenie próbek metodą immunoprecypitacji z użyciem nr kat. OP03, a następnie immunoblot przy użyciu PC35 i detekcji chemiluminescencyjnej. To przeciwciało rozpoznaje region obejmujący Ser376 do Ser378 (patrz odniesienia do aplikacji) i nie rozpoznaje fosforylowanego p53 (patrz odniesienia do aplikacji). Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
OP03LOP43OP09
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
clone
PAb421, monoclonal
clone
PAb421, monoclonal
clone
DO-1, monoclonal
clone
PAb1801, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
species reactivity
rabbit, monkey, human, mouse, rat
species reactivity
human, monkey, mouse, rabbit, rat
species reactivity
feline, human
species reactivity
human
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Irina M Bochkis et al.
PLoS genetics, 8(6), e1002770-e1002770 (2012-06-28)
Gene duplication is a powerful driver of evolution. Newly duplicated genes acquire new roles that are relevant to fitness, or they will be lost over time. A potential path to functional relevance is mutation of the coding sequence leading to
Rachel E Rempel et al.
PLoS genetics, 5(9), e1000640-e1000640 (2009-09-15)
The phenotypic heterogeneity that characterizes human cancers reflects the enormous genetic complexity of the oncogenic process. This complexity can also be seen in mouse models where it is frequently observed that in addition to the initiating genetic alteration, the resulting
Jessica Q Ho et al.
PloS one, 6(2), e16815-e16815 (2011-02-25)
The pro-survival activity of NF-κB in response to a variety of stimuli has been extensively characterized. Although there have been a few reports addressing the pro-cell death role of NF-κB, the precise mechanism of NF-κB's pro-cell death function still remains
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
OP03-20UG04055977209631
OP03-100UG04055977209624