Przejdź do
OP03L
Anty-p53 (Ab-1) (Pantropic) mysie mAb (PAb421)
lyophilized, clone PAb421, Calbiochem®
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2960,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
PAb421, monoclonal
Species reactivity:
human, monkey, mouse, rabbit, rat
Application:
Citations:
4
2960,00 zł
Przewidywany termin wysyłki15 maja 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
PAb421, monoclonal
form
lyophilized
does not contain
preservative
species reactivity
human, monkey, mouse, rabbit, rat
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
dilution
(Frozen Sections (10 µg/mL,
Gel Shift
Immunoblotting (10 µg/mL,
Immunofluorescence (1-20 µg/mL,
Flow Cytometry (1-20 µg/mL)
Immunoprecipitation (1 µg per sample, )
isotype
IgG2a
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TP53(7157)
General description
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne, pierwotnie nazywane klonem L21, wytworzone przez immunizację myszy określonym immunogenem i fuzję splenocytów z mysimi komórkami szpiczaka NS1 (patrz odniesienia do aplikacji). Rozpoznaje ~53 kDa dzikiego typu i zmutowane formy p53.
Rozpoznaje dzikie i zmutowane białko p53 ssaków o masie ~53 kDa. Nie rozpoznaje fosforylowanego białka p53.
To mysie mAb anty-p53 (Ab-1) (Pantropic) (PAb421) zostało zatwierdzone do stosowania w zamrożonych skrawkach, przesunięciu żelu, immunoblottingu, IF, FC, IP do wykrywania p53 (Ab-1) (Pantropic).
Immunogen
Epitop: w obrębie aminokwasów 376-378 ludzkiego p53
Mysz
częściowo oczyszczone mysie p53
Application
Zamrożone skrawki (10 µg/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Żel Shift (patrz komentarze)
Immunoblotting (10 µg/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Immunofluorescencja (1-20 µg/ml, patrz odniesienia do aplikacji)
Cytometria przepływowa (1-20 µg/ml)
Immunoprecypitacja (1 µg na próbkę, patrz odniesienia do aplikacji)
Physical form
Liofilizowany z lotnego buforu, 100 µg BSA.
Preparation Note
Odtworzyć liofilizowane przeciwciało za pomocą sterylnego PBS, pH 7,4 lub sterylnego 20 mM Tris-saline (20 mM Tris zawierającego 0,15 M NaCl), pH 7,4, aby uzyskać końcowe stężenie 100 µg/ml. Liofilizowane przeciwciało należy ponownie zawiesić w temperaturze 4°C z okazjonalnym delikatnym mieszaniem przez co najmniej 2 godziny. Przechowywać w temperaturze 4°C do czasu rekonstytucji, a następnie przechowywać w podwielokrotnościach w temperaturze -20°C lub w temperaturze 4°C z 0,1% azydkiem; zamrażanie podwielokrotności jest najlepsze do długotrwałego przechowywania rekonstytuowanego produktu, ale należy unikać powtarzającego się zamrażania i rozmrażania.
Analysis Note
Kontrola negatywna
Normalna tkanka skóry lub komórki SK-OV-3
Kontrola pozytywna
Rak piersi, komórki A431 lub standard p53 (nr kat. 506147)
Other Notes
El-Deiry, W.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 1169.
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Legros, Y., et al. 1994. Oncogene9, 2071.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51 6304.
Crawford, L. and Harlow, E. 1982. J. Virol.41, 709.
Harlow, E., et al. 1981. J. Virol.39 861.
Pierwotnie nazywany klonem L21. Nie rozpoznaje fosforylowanego ani acetylowanego p53. W przypadku testu przesunięcia żelowego należy ponownie zawiesić w 100 µl buforu. Dziki typ p53 ma krótki okres półtrwania i jest obecny w niewielkich ilościach w komórkach. W przypadku immunoprecypitacji zwiększenie ilości próbki do immunoprecypitacji i naniesienia na żel może pomóc w wizualizacji p53 typu dzikiego, a krótkie czasy inkubacji z 35S-Met(≤1 h) pomogą zmniejszyć tło. W przypadku immunoblottingu p53 typu dzikiego należy zmaksymalizować czułość poprzez zatężenie próbek metodą immunoprecypitacji z użyciem nr kat. OP03, a następnie przeprowadzenie immunoblottingu przy użyciu nr kat. PC35 i detekcji chemiluminescencyjnej. Przeciwciało należy miareczkować w celu uzyskania optymalnych wyników w poszczególnych systemach.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
OP03OP104LOP09
species reactivity
human, monkey, mouse, rabbit, rat
species reactivity
rabbit, monkey, human, mouse, rat
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
clone
PAb421, monoclonal
clone
PAb421, monoclonal
clone
PAb1802, monoclonal
clone
PAb1801, monoclonal
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
Gene Information
human ... TP53(7157)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
form
lyophilized
form
liquid
form
lyophilized
form
liquid
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Qing-Shuo Zhang et al.
Cancer research, 68(5), 1601-1608 (2008-03-05)
Fanconi anemia (FA) is a genetic disorder characterized by congenital abnormalities, bone marrow failure, and marked cancer susceptibility. FA patients have an elevated risk of developing hematologic malignancies and solid tumors. Using Fancd2(-/-) knockout mice as a model of FA
Hafeez Rahman et al.
The Journal of investigative dermatology, 141(1), 132-141 (2020-06-23)
UVR promotes skin cancer through multiple mechanisms, including induction of inflammation, oxidative stress, and DNA damage such as 8-oxoguanine and cyclobutane pyrimidine dimers. We investigated whether the anti-inflammatory activities of aspirin (acetylsalicylic acid [ASA]) could protect against UVB-induced DNA damage
Maria-Emily R Gapuzan et al.
Oncogene, 24(43), 6574-6583 (2005-07-20)
Activation of the NF-kappaB pathway can either promote or block apoptosis and oncogenesis in different cell types and circumstances. In this report, we show that independently derived immortalized mouse embryonic fibroblast cell lines prepared from RelA knockout mice have different
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
OP03L-100UG04055977209594