Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 μg | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2240,00 zł |
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
13/45/31/2, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(ELISA (0.1-0.4 µg/mL)
Immunoblotting (1-4 µg/mL)
Immunofluorescence (1-4 µg/mL)
Immunoprecipitation (4 µg/mL))
isotype
IgG1
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
ELISA (0,1-0,4 g/ml)
Immunoblotting (1-4 g/ml)
Immunofluorescencja (1-4 g/ml)
Immunoprecypitacja (4 g/ml)
Packaging
Physical form
Analysis Note
Białka zawierające sekwencję His-Tag
Other Notes
Gu, J., et al. 1994. BioTechniques17, 257.
Sporeno, E., et al. 1994. J. Biol. Chem., 10991.
Sisk, W.P., et al. 1994. J. Virol.68, 766.
Lu, T., et al. 1993. Anal. Biochem.213, 318.
Garner, J., et al. 1992. Cell69, 833.
Hochuli, E., et al. 1987. J. Chromatogr.411, 177.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody | antibody form purified antibody |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone 13/45/31/2, monoclonal | clone IF2, monoclonal | clone EGFR.1, monoclonal | clone W-CAM-1, monoclonal |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| isotype IgG1 | isotype IgG2b | isotype IgG2b | isotype IgG2b |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| OB05-100UG | 04055977210057 |