Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
EGFR.1, monoclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
should not react with
rat, mouse
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(Flow Cytometry (1-5 µg/mL)
Immunofluorescence (1-5 µg/mL)
Immunoprecipitation (1-2 µg/sample)
Neutralization Studies (1-2 µg/mL) )
isotype
IgG2b
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egf(25313)
General description
Immunogen
Application
Cytometria przepływowa (1-5 g/ml)
Immunofluorescencja (1-5 g/ml)
Immunoprecypitacja (1-2 g/próbkę)
Badania neutralizacji (1-2 g/ml; stosować nr kat. GR15L; patrz referencje do aplikacji)
Packaging
Physical form
Analysis Note
Komórki HL-60
Komórki A-431
Other Notes
Reynolds, F.H., Jr., et al. 1981. Nature292, 259.
Ushiro, H. and Cohen, S. 1980. J. Biol. Chem.255, 8363.
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mysz anty-EGFR (Ab-5) mAb (EGFR.1)
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| GR15-100UG | 04055977228267 |